Kluczowe dokumenty
Z409405
Sigma-Aldrich
Nalgene® safety waste systems
bottle only, capacity 10 L
Synonim(y):
usuwanie odpadów laboratoryjnych
Wybierz wielkość
1 EA
557,00 zł
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
557,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2097-0020
pojemność
10 L
Opis ogólny
Safely dispose of chemical and biological waste and reduce hazardous emissions in the laboratory.
Funnels and waste bottles for the 4L model are also available, sold separately.
Safety waste funnel has a hinged cover (red) to keep emissions contained, funnel attaches to the bottle and remains in place until the bottle is full. A built-in vent minimizes overflow. Bottles are made of safe, durable HDPE.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)