Z166332
Quantofix® test strips
Aluminum (Al3+)
About This Item
Polecane produkty
opis
range mg/L 0, 5, 20, 50, 200, 500
semi-quantitative
specyficzne anality
aluminium
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Macherey-Nagel
kolor
pink to red change
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
- Fast; dip and read
- No apparatus needed, only single test stick for analysis
- Highly specific; interferences can be eliminated by precipitation or masking
- Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)