Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
Nazwa produktu
Test ogniw aluminiowych, photometric, 0.02-0.50 mg/L (Al), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
aluminium
measuring range
0.02-0.50 mg/L (Al)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric ( Chromazurol S )
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do APHA 3500-Al B i DIN ISO 10566.
Test Spectroquant Aluminium Cell umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości glinu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W słabo kwaśnym roztworze buforowanym octanem jony glinu reagują z chromazurolem S tworząc niebiesko-fioletowy związek, który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?