Kluczowe dokumenty
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
wys. całkowita
310 mm
skraplacz dł. × śr.
250 mm × 80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For reactions using low-boiling solvents.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)