Kluczowe dokumenty
Z422282
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with glass stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
VB.02
Polecane produkty
Połączenie
male joint SJ35/20
zakres pomiaru objętości
500 mL (dry ice reservoir)
Opis ogólny
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)