Merck
Z152447
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with feed tube
Wybierz wielkość
1 EA
5800,00 zł
5800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
5800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
zakres pomiaru objętości
500 mL (dry ice reservoir)
Opis ogólny
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)