Kluczowe dokumenty
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
5292,00 zł
5292,00 zł
Cena katalogowa7560,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5292,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
5292,00 zł
Cena katalogowa7560,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
42 mm
wys. całkowita
320 mm
powierzchnia
405 cm2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)