Kluczowe dokumenty
Z553565
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser-trap with SafetyBarb® tubing connector
reservoir capacity 500 mL, Overall H 470 mm
Wybierz wielkość
1 EA
5280,00 zł
5280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
5280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wys. całkowita
470 mm
pojemność zbiornika
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4 in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb. 4 mm PTFE stopcock.
Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)