Kluczowe dokumenty
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
Wybierz wielkość
1 EA
275,00 zł
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
275,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
śr. wewn. × śr. zewn.
14 mm × 20 mm
Długość
16 cm
probówka śr.
14 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Designed for sealed-tube reactions.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)