Kluczowe dokumenty
Z148040
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 2,000 mL, PTFE stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)