Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
description
fine adjustment
fitting
General description
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
Application
Fine metering valve may be used on the exit of a flow system, which is basically used for the conductance measurements of decyl-, dodecyl-, tetradecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromide in water at 25, 60, 95, 130, and 160°C, primarily done in order to determine their critical micelle concentrations (CMCs).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel, | description stainless steel, | description brass, | description stainless steel, |
| fitting | fitting | fitting | fitting |
| material stainless steel | material stainless steel | material brass | material stainless steel |
| description fine adjustment | description - | description fine adjustment | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fine Metering Valve
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?