Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C259200
hose size
8 mm
jacket L
200 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| jacket L 200 mm | jacket L 120 mm | jacket L 200 mm | jacket L 300 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C259200 | manufacturer/tradename Synthware C251120 | manufacturer/tradename Synthware C251200 | manufacturer/tradename Synthware C254300 |
| hose size 8 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?