Kluczowe dokumenty
SLW1000/04D
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1000/04D
Wybierz wielkość
10 EA
322,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
322,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
white graduation
Właściwości
low form
with printed trace code
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1000/04D
Wys. × śr.
70 mm × 50 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała wydajność termiczna
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Biała podziałka i miejsce do znakowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)