WHA67245145
Whatman® Polydisc AS in-line filter for aqueous solutions
pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Filtry Whatmana, filtr whatman
Wybierz wielkość
2700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2700,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6724-5145
Whatman Article No. 28420229 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany polieterosulfonowe do roztworów wodnych
Filtry AS Polydisc wykorzystują membrany polieterosulfonowe, które w niewielkim stopniu wiążą białka i nie zawierają środków powierzchniowo czynnych, co czyni je zalecanymi membranami do wielu zastosowań, takich jak filtracja buforów lub odczynników.
Wykazano, że membrany te przyczyniają się do niskiego poziomu substancji ekstrahujących, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać analizę próbki. Polydisc AS zawiera również filtr wstępny z mikrofibry szklanej, który radzi sobie z ciężkimi cząstkami stałymi i wydłuża żywotność membrany.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Filtry Whatman z membranami z polieterosulfonu charakteryzują się niskim poziomem wiązania białek i nie zawierają środków powierzchniowo czynnych.
- Filtr wstępny GMF usuwa ciężkie cząstki stałe, zwiększając trwałość membrany
- Napromieniowane promieniami gamma, dzięki czemu nie zawierają pozostałości tlenku etylenu (EtO)
- Złącza kolczaste pasują do wielu rozmiarów rurek
- Możliwość testowania integralności metodą punktu pęcherzykowego
- Lekka konstrukcja zapobiega zapadaniu się rurek
- Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)