Kluczowe dokumenty
WHA67245002
Whatman® Polydisc AS in-line filter for aqueous solutions
pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744336, syringe filter
Wybierz wielkość
1 PKG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6724-5002
Whatman Article No. 28420225 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Filtry liniowe Whatman Polydisc AS (Aqueous Solution) firmy Cytiva są wyposażone w wysokowydajną membranę PES z filtrem wstępnym z mikrofibry szklanej. Dostępne w wersji napromieniowanej lub niesterylnej.
Membrany polieterosulfonowe do roztworów wodnych
Filtry AS Polydisc wykorzystują membrany polieterosulfonowe, które w niewielkim stopniu wiążą białka i nie zawierają środków powierzchniowo czynnych, co czyni je zalecanymi membranami do wielu zastosowań, takich jak filtracja buforów lub odczynników.
Wykazano, że membrany te przyczyniają się do niskiego poziomu substancji ekstrahujących, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać analizę próbki. Polydisc AS zawiera również filtr wstępny z mikrofibry szklanej, który radzi sobie z ciężkimi cząstkami stałymi i wydłuża żywotność membrany.
Zastosowanie
Podłoża do hodowli tkankowych, Przygotowanie odczynników, Roztwory do liczenia cząstek, Preparaty farmaceutyczne
Cechy i korzyści
  • Filtry Whatman z membranami z polieterosulfonu charakteryzują się niskim poziomem wiązania białek i nie zawierają środków powierzchniowo czynnych.
  • Filtr wstępny GMF usuwa ciężkie cząstki stałe, zwiększając trwałość membrany
  • Napromieniowane promieniami gamma, dzięki czemu nie zawierają pozostałości tlenku etylenu (EtO)
  • Złącza kolczaste pasują do wielu rozmiarów rurek
  • Możliwość testowania integralności metodą punktu pęcherzykowego
  • Lekka konstrukcja zapobiega zapadaniu się rurek
  • Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)