WHA10312611
Whatman® qualitative filter paper, Grade 602 h
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695823, paper filter
Wybierz wielkość
143,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
143,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312611
Whatman Article No. 28414281 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
160 μm
wielkość porów
<2 μm
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 602 h: < 2 μm (slow, dense filter paper)
This grade is a dense filter paper for collecting very small particles and removing fine precipitates. Used in sample preparation, e.g., in the beverage industry for residual sugar determination, acidic spectra, refractometric analysis, and HPLC.
Cechy i korzyści
- Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
- Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i większą pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)