WHA1002125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 2
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z240230, paper filter
Wybierz wielkość
121,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
121,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1002-125
Whatman Article No. 28413960 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 2: 8 µm
Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed). More absorbent than Grade 1. In addition to general filtration in the 8 µm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. Also available prepleated as Grade 2V.
Cechy i korzyści
- Każda partia ma gwarancję zgodności ze specyfikacją ASTM E 2187-09.
- Upraszcza proces testowania poprzez usunięcie testów przydatności partii
- Tylko stan i użytkowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)