WHA10300214
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 589/3 blue ribbon
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695467, paper filter
Wybierz wielkość
493,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
493,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10300214
Whatman Article No. 28414132 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
160 μm
popiół
≤0.01%
wielkość porów
<2 μm (Particle retention)
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sucha masa bezpopiołowa
Bibuła filtracyjna Grade 589/3 firmy Cytiva wspomaga dokładny pomiar suchej masy bezpopiołowej. Filtr z niebieską wstążką jest uznanym składnikiem różnych metod analizy ilościowej, takich jak ilościowe oznaczanie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach i olejach zwierzęcych i roślinnych.
Cechy i korzyści
- Wysoka czystość (< 0,01% popiołu) dla metod suchej masy bez popiołu
- Filtr z niebieską wstążką
- Bardzo drobne zatrzymywanie osadu (klasa 2d zgodnie z DIN 53 135)
- Prędkość filtracji Herzberg 750 s*
- Dostępny również w wersji gotowej jako klasa 589/3 ½
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)