WHA1006125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z240834, paper filter
Wybierz wielkość
136,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
136,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1006-125
Whatman 28414055 (US reference)
Parametry
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
3 μm (Particle retention)
gramatura
100 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Stosowane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów.
- Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
- Dwa razy szybsze niż klasa 5 przy podobnej retencji drobnych cząstek.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)