WHA10314916
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 1575
circles, diam. 200 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749435
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10314916
Whatman Article No. 28414373 (US reference)
Parametry
850 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
200 mm
grubość
140 μm
wielkość porów
<2 μm
gramatura
92 g/m2
Opis ogólny
Grade 1575: <2 μm (slow filter paper)
Slow filter paper with high wet strength. Resistant against: sulfuric and nitric acid solutions (up to 40% at 50°C), hydrochloric (up to 10% at 100°C, 20% at 60°C, 25% at 20°C), alkalis (up to 10% at 20°C).
Cechy i korzyści
- Niektóre gatunki wzmocnione na mokro są dostępne w formie złożonej (wstępnie wypełnionej).
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)