Merck
W530659
Sigma-Aldrich
Tobacco extract
natural, FG
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
(nicotiana tabacum)
klasa czystości
FG
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
tobacco
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2