Merck
W209619
Sigma-Aldrich
Anise star oil
natural, FG
Wybierz wielkość
W209619-SAMPLE
228,00 zł
1 KG
447,00 zł
10 KG
2450,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W209619-SAMPLE
228,00 zł
1 KG
447,00 zł
10 KG
2450,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2096
Numer WE:
Nr Rady Europy:
238n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
FG
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
aktywność optyczna
[α]20/D −1°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)