Merck
W530345
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Betulina
natural, FG
Synonim(y):
Agathosma betulina
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2169
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Barosma betulina
klasa czystości
FG
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
Formularz
liquid
skład
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67.78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)