Merck
W530216
Sigma-Aldrich
Palm fruit oil
Certified organic (NOP)
Synonim(y):
Palm oil
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
Elaeis guineensis
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
pochodzenie
Colombia origin
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Olej palmowy, powszechnie stosowany olej roślinny, pozyskiwany jest z mezokarpu owoców palmy. Składa się głównie z kwasu palmitynowego, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas oleinowy i linolowy. Olej palmowy ulega transestryfikacji metanolem, tworząc ester metylowy oleju palmowego, znany również jako olej palmowy do silników wysokoprężnych (POD). POD jest obiecującym kandydatem na substytut oleju napędowego.
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The use of palm oil as diesel fuel substitute.
Sapuan SM, et al.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 210(1), 47-53 (1996)
Biodiesel from palmoil?an analysis of its properties and potential.
Kalam MA & Masjuki HH.
Biomass and Bioenergy, 23(6), 471-479 (2002)
Chee-Meng Boon et al.
PloS one, 8(2), e55908-e55908 (2013-02-15)
Oleic acid has been shown to lower high blood pressure and provide cardiovascular protection. Curiosity arises as to whether super olein (SO), red palm olein (RPO) and palm olein (PO), which have high oleic acid content, are able to prevent
Zakiah Jubri et al.
Nutrition journal, 12, 2-2 (2013-01-05)
Cigarette smoke contains free radicals and an have adverse effect to the immune system. Supplementation of palm oil vitamin E (palmvitee), is known has antioxidant properties is thought to be beneficial for system immune protection against free radicals activity. The
Rodrigo Corrêa Basso et al.
Bioresource technology, 131, 468-475 (2013-02-07)
The aim of this study was to obtain experimental data related to liquid–liquid equilibrium (LLE) of systems containing glycerol + ethanol + ethyl biodiesel from macauba pulp oil, perform thermodynamic modeling and simulate the settling step of this biodiesel using