Kluczowe dokumenty
W530155
Coconut oil
virgin, Certified organic (NOP)
Synonim(y):
Coconut oil from Cocos nucifera, Coconut fat, Copra oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Halal
Poziom jakości
pochodzenie
Philippines origin
mp
23-27 °C
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
tree nuts
Organoleptyczne
coconut
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?