Merck
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Synonim(y):
Bitter orange oil
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Citrus aurantium
klasa czystości
Kosher
aktywność optyczna
[α]20/D −3.0°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
173 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
woody
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
152.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
66.67 °C