Kluczowe dokumenty
G006030
Analiza GC olejku eterycznego Petitgrain na 892-1
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 75 °C (8 min), then 4 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Petitgrain Oil, Paraguay, neat (W523607)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)