Merck
W514705
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
≥99%
Wybierz wielkość
W514705-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
9 KG
1160,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W514705-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
9 KG
1160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.381
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Ethylhexyl acetate is a flavoring compound that is reported to occur in muskmelon.[1]
Zastosowanie
  • Impact of Leavening Agents on Flavor Profiles and Microbial Communities in Steamed Bread: A Comparative Analysis of Traditional Chinese Sourdough and Commercial Yeast.: This study explores the role of 2-ethylhexyl acetate in influencing the flavor profiles and microbial communities of steamed bread, highlighting its importance in food science and culinary applications (Fu et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Shinobu Oda et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 112(2), 151-153 (2011-05-04)
In a liquid-liquid interface bioreactor using a CaCO₃-coated ballooned microsphere, 2-ethylhexyl acetate was efficiently hydrolyzed to 2-ethyl-1-hexanol with Absidia coerulea NBRC 4423 compared with using talc-coated or non-coated ballooned microsphere. It was assumed that CaCO₃ brought about stabilization of lipase
Comparison of the volatile compositions and flavour properties of cantaloupe, Galia and honeydew muskmelons.
Kourkoutas D, et al.
Food Chemistry, 97(1), 95-102 (2006)
S Omi et al.
Journal of microencapsulation, 8(4), 465-478 (1991-10-01)
A model study was conducted to establish 2 feasible production and application systems for the long-term, sustained release of pheromone into the atmosphere of targeted areas. The desired goal of effective release was set at least half a year. 2-Ethylhexyl