Merck
W508101
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
≥96%, stabilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
faint
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
Aby zapytać o ten produkt W508101, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥96%
zawiera
BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
CC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene is reported to be produced by some Nodulosporium species along with other volatile organic compounds (VOCs).[1][2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
János P Mészáros et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(23), 7977-7992 (2020-06-06)
Herein the design and synthesis of a new 8-hydroxyquinoline derivative, (S)-5-chloro-7-((proline-1-yl)methyl)8-hydroxyquinoline (HQCl-Pro), with good water solubility and multidrug resistance reversal activity are reported. In this work the proton dissociation processes of HQCl-Pro and its complex formation with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+, [Ru(η6-p-cymene)(H2O)3]2+ and
An endophytic Nodulisporium sp. producing volatile organic compounds having bioactivity and fuel potential.
Mends MT, et al.
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 3(3) (2012)
Hypoxylon sp., an endophyte of Persea indica, producing 1, 8-cineole and other bioactive volatiles with fuel potential.
Tomsheck AR, et al.
Microbial Ecology, 60(4), 903-914 (2010)