Merck
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.65
Numer FEMA:
4781
Beilstein:
3685824
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
mp
142 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)