Merck
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
Wybierz wielkość
100 G
413,00 zł
W463901-SAMPLE-K
657,00 zł
1 KG
1620,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
413,00 zł
W463901-SAMPLE-K
657,00 zł
1 KG
1620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer FEMA:
4639
Beilstein:
108189
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
burnt; fatty; green
klasa czystości:
Halal
Kosher
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; fatty; green
ciąg SMILES
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)