Merck
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Synonim(y):
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
Wybierz wielkość
W457533-SAMPLE
226,00 zł
100 G
1220,00 zł
1 KG
4610,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W457533-SAMPLE
226,00 zł
100 G
1220,00 zł
1 KG
4610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.41
Numer FEMA:
4575
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
onion; sweet
ciąg SMILES
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)