Merck
W428600
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
4286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.135
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
150-153 °C (lit.)
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; ethereal; buttery; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Possible applications: Italian cheeses, dairy applications, apple, pineapple and cocoa nuances.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 10.0%: Sweet, ethereal, musty and slightly fermented, dairy-like with fruity apple and banana nuances.
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)