Merck
W424101
Sigma-Aldrich
Hexylamine
99%
Synonim(y):
1-Aminohexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Numer FEMA:
4241
Beilstein:
1731298
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
11.016
Próba
99%
granice wybuchowości
2.1-9.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
tw
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter