Merck
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
Synonim(y):
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Numer FEMA:
4159
Beilstein:
2042178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.139
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
tw
99 °C/8 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; spicy; smoky
ciąg SMILES
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)