Merck
249084
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecenal
95%
Synonim(y):
(Z)-11-HDAL
Wybierz wielkość
100 MG
185,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
185,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)9CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.41
Beilstein:
1867354
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
Klucz InChI
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
Opis ogólny
cis-11-Hexadecenal is the major pheromone component detected in the whole-animal male Helicoverpa zea antennal preparations[1].
Zastosowanie
cis-11-Hexadecenal has been used in the preparation of fatty aldehyde semicarbazone derivatives during their analysis by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometery[2].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evgeny V Berdyshev et al.
Analytical biochemistry, 408(1), 12-18 (2010-09-02)
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a sphingolipid signaling molecule crucial for cell survival and proliferation. S1P-mediated signaling is largely controlled through its biosynthesis and degradation, and S1P lyase (S1PL) is the only known enzyme that irreversibly degrades sphingoid base-1-phosphates to phosphoethanolamine and
Andrew J Myrick et al.
Biosensors & bioelectronics, 31(1), 197-204 (2011-11-25)
A new method that can improve gas-chromatography-electroantennographic detection (GC-EAD) by orders of magnitude through a technique known as chopper stabilization combined with matched filtering in colored noise is presented. The EAD is a physiological recording from the antenna of an
Seong-Gyu Lee et al.
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology, 192(4), 351-363 (2005-11-26)
We used single sensillum recordings to define male Helicoverpa zea olfactory receptor neuron physiology followed by cobalt staining to trace the axons to destination glomeruli of the antennal lobe. Receptor neurons in type A sensilla that respond to the major
Seong-Gyu Lee et al.
Chemical senses, 31(9), 821-834 (2006-09-21)
We used single-sensillum recordings to characterize male Heliothis subflexa antennal olfactory receptor neuron physiology in response to compounds related to their sex pheromone. The recordings were then followed by cobalt staining in order to trace the neurons' axons to their
T C Baker et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 855, 511-513 (1999-02-27)
We have discovered a type of sensillum on the antennae of male corn earworm moths, Helicoverpa zea, that houses two types of receptor neuron (RN) that explains both the upwind flight attraction of males to their own species' pheromone blend