Merck
W396605
Sigma-Aldrich
3-Decanone
≥97%, FG
Synonim(y):
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
3966
Beilstein:
1748021
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.151
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; orange; floral
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)