Merck
W254509
Sigma-Aldrich
3-Heptanone
96%
Synonim(y):
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer FEMA:
2545
Beilstein:
506161
Numer WE:
Nr Rady Europy:
137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.003
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
tw
146-149 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; fruity
ciąg SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(2), 201-209 (1984-02-01)
Ethyl n-butyl ketone (EBK, 3-heptanone) has not been reported to produce neurotoxicity in previous studies when it was given by oral or inhalation routes. In the present study, EBK given by gavage at 2 g/kg/day, 5 days/week for 14 weeks
Effects of methyl n-butyl ketone and ethyl n-butyl ketone on fixed ratio, fixed interval performance of rats.
I Geller et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 24, 105-108 (1981-01-01)
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at