Merck
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl methylthiofuran
Wybierz wielkość
W394904-SAMPLE-K
226,00 zł
25 G
957,00 zł
100 G
2030,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W394904-SAMPLE-K
226,00 zł
25 G
957,00 zł
100 G
2030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.19
Numer FEMA:
3949
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.152
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; meaty; spicy; sulfurous
ciąg SMILES
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)