Merck
W393118
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.26
Numer FEMA:
3931
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.559
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
tw
105 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; earthy; vegetable; herbaceous
ciąg SMILES
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
Klucz InChI
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)