Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł 244,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H2(Cl)(OCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-840-1
MDL number:
Assay:
99%
244,80 zł
Cena katalogowa288,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
153-156 °C (lit.)
functional group
amide, chloro, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 153-156 °C (lit.) | mp 153-156 °C (lit.) | mp 153-156 °C (lit.) |
| functional group ester, chloro, amide | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?