Kluczowe dokumenty
W391915
2-Ethyl-6-methylpyrazine, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CCc1cncc(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
RAFHQTNQEZECFL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)