Kluczowe dokumenty
180513
trans,trans-2,4-Decadienal
technical grade, 85%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Klucz InChI
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?