W390003
Sodium diacetate
Synonim(y):
Sodium hydrogen diacetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 184.1754
Postać
solid
mp
323-329 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1