Merck
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Wybierz wielkość
W367000-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
864,00 zł
1 KG
11 370,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W367000-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
864,00 zł
1 KG
11 370,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.29
Numer FEMA:
3670
Beilstein:
1776172
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
Halal
Kosher
natural (US)
stężenie
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
gęstość
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
vegetable
ciąg SMILES
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
Klucz InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)