Merck
W356511
Sigma-Aldrich
D-Dihydrocarvone, mixture of isomers
natural, 97%, FG
Synonim(y):
p-Menth-8-en-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer FEMA:
3565
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11703
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.128
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
caraway; spicy; herbaceous; ethereal; woody; minty
ciąg SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Klucz InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalne występowanie: Kminek, seler, koper, paczula, mięta, buchu i pieprz
Zastosowanie
Podwójna, ziołowo-miętowa jakość tego związku doda interesującego akcentu do aromatów mięty, a także selera, kminku, kopru i ziół, szczególnie przeznaczonych do kropli na kaszel i produktów do higieny jamy ustnej. Na bardzo niskich poziomach doda głębi tropikalnym smakom, takim jak liczi, guawa, marakuja i rambutan.[1]
Działania biochem./fizjol.
Smak przy 2-4 ppm[1]
Zapach na poziomie 1%[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 52-52 (2014)