Merck
W353205
Sigma-Aldrich
3-Decen-2-one
predominantly trans, ≥97%, stabilized, FG
Wybierz wielkość
W353205-SAMPLE-K
234,00 zł
100 G
484,00 zł
1 KG
2780,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W353205-SAMPLE-K
234,00 zł
100 G
484,00 zł
1 KG
2780,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3532
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11751
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.121
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
zawiera
α-Tocopherol. synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; jasmine; vegetable
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Opis ogólny
3-Decen-2-one occurs naturally in certain species of mushroom.[1][2]
Zastosowanie
Possible applications: Apricot, peach, watermelon, pear, cucumber, and tropical fruits, dairy flavors such as milks creams and cheeses. Fatty notes in chicken, fat replacers and lard. Used in mandarin, tangerine, grapefruit and other citrus flavors.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 1 to 5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Mushrooms.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile Composition of Some Cultivated and Wild Culinary-Medicinal Mushrooms from Hungary.
Csoka M, et al.
International Journal of Medicinal Mushrooms, 19(5) (2017)
Character impact odorants from wild mushroom (Lactarius hatsudake) used in Japanese traditional food.
Miyazawa M, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 25(4), 197-201 (2010)
Svenja Nörenberg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(40), 8913-8922 (2017-09-19)
A homologous series of 4-mercapto-2-alkanols (C5-C10) was used to investigate the impact of the stereochemistry on the sensory properties of a class of naturally occurring polyfunctional thiols having a 1,3-oxygen-sulfur functionality. Stereoisomers were obtained via syntheses of racemic mixtures and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 71-71 (2000)