Merck
W351318
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
≥95%, FG
Synonim(y):
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)9SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.39
Numer FEMA:
3513
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11558
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.069
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4999 (lit.)
tw
284 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; sulfurous
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Klucz InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Possible uses: mushroom, meat, chicken, cereal, cucumber.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 0.10%: waxy, sulfurous, metallic, vegetative.
Taste @ 1 ppm: waxy, mushroom, vegetative with cucumber-like nuances.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, Gerard
Perfumer & Flavorist, 33, 73-73 (2008)
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on