This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.
Kluczowe dokumenty
W335908
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Synonim(y):
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; waxy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Regarding the product W335908 under the brand ALDRICH, categorized as composition, does the product contain additives? Also, what is the biological source of the product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does the product contain additives? What is the biological source of the product?
1 answer-
This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.