Merck
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
Synonim(y):
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
3492
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10633
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.274
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; waxy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Undekanian etylu jest lotnym estrem etylowym kwasu tłuszczowego (FAEE) powszechnie występującym w napojach alkoholowych. Występuje on również w sfermentowanym ekstrakcie z kiełków pszenicy.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)